Merck
543039
Sigma-Aldrich
(R)-1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-2-carboxaldehyde
Synonim(y):
(R)-2,3-Cyclohexylideneglyceraldehyde, (R)-Cyclohexylideneglyceraldehyde, 2,3-O-Cyclohexylidene-D-glyceraldehyde, O,O-Cyclohexylidene-(R)-glyceraldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
aktywność optyczna
[α]/D 60±10° in chloroform
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
gęstość
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ether
ketal
ciąg SMILES
O=C[C@H]1COC2(CCCCC2)O1
InChI
1S/C9H14O3/c10-6-8-7-11-9(12-8)4-2-1-3-5-9/h6,8H,1-5,7H2/t8-/m0/s1
Klucz InChI
FFGZPNNLXMQFMO-QMMMGPOBSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Proline-catalyzed Diels Alder reaction
  • Stereodivergent synthesis of carbahexofuranoses employing a Wittig olefination-Claisen rearrangement protocol
  • Wittig reactions
  • Crotylation reactions
  • Asymmetric synthesis of Goniothalesdiol A via stereocontrolled allylation and base-catalyzed oxy-Michael addition
Used as a building block.
Inne uwagi
Contains varying amounts of polymer
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Journal of Organic Chemistry, 60, 585-587 (1995)