Y0002387
Bupivacaine Base CRS
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H28N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.43
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. Kompendialne materiały powinny być używane do celów opisanych w odpowiedniej monografii, chyba że właściwy organ krajowy zezwoli inaczej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
np. farmaceutyczne (małe cząsteczki)
Opakowanie
Ilość jednostkowa: 20 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)