Merck
Y0001575
Bupivacaine impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2,6-Dimethylaniline, 2,6-Xylidine, 2-Amino-1,3-dimethylbenzene, 2-Amino-m-xylene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
Beilstein:
636332
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
rodzina API
bupivacaine
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.560 (lit.)
bp
214 °C/739 mmHg (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
gęstość
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Klucz InChI
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Bupivacaine impurity F EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
2,6-Dimethylaniline (2,6-xylidine).
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 57, 323-335 (1993-01-01)
Mai Shimizu et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(7), 1103-1109 (2014-04-23)
Esterases catalyze the hydrolysis of therapeutic drugs containing esters or amides in their structures. Human carboxylesterase (CES) and arylacetamide deacetylase (AADAC) are the major enzymes that catalyze the hydrolysis of drugs in the liver. Characterization of the enzyme(s) responsible for