Kluczowe dokumenty
PHR1738
Supelco
Bupivacaine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
6-(butyloamino)-N-(2,6-dimetylofenylo)heksanamid (związek A związany z bupiwakainą) (zanieczyszczenie E bupiwakainy)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000089
traceable to USP 1078518
rodzina API
bupivacaine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 40 mg
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Bupiwakaina i jej pochodne to kategoria związków, które są stosowane jako miejscowe środki znieczulające. Jego zastosowania obejmują infiltrację, blokadę nerwów, znieczulenie zewnątrzoponowe i dokanałowe.
Zastosowanie
Bupiwakaina może być stosowana jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych technikami chromatograficznymi i spektrofotometrycznymi.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA7909 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protein synthesis in bupivacaine (Marcaine)-treated, regenerating skeletal muscle
Jones GH
Muscle and Nerve, 5(4), 281-290 (1982)
Determination of tramadol, metamizole, ropivacaine, and bupivacaine in analgesic mixture samples by HPLC with DAD detection
Salmeron-Garcia A, et al.
Journal of Chromatographic Science, 47(3), 231237-231237 (2009)
Bupivacaine decreases cell viability and matrix protein synthesis in an intervertebral disc organ model system
Wang D, et al.
The Spine Journal : Official Journal of the North American Spine Society, 11(2), 139-146 (2011)
Quantitative mass spectrometric analysis of ropivacaine and bupivacaine in authentic, pharmaceutical and spiked human plasma without chromatographic separation
Salama NN and Wang S
Analytical Chemistry Insights, 4(3), ACI-S2564 (2009)