Kluczowe dokumenty
P2100000
Piperazine hydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Piperazine hexahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
ciśnienie pary
0.8 mmHg ( 20 °C)
rodzina API
piperazine
producent / nazwa handlowa
EDQM
bp
145-156 °C (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2.6H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;;;;/h5-6H,1-4H2;6*1H2
Klucz InChI
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)