Key Documents
248266
Xylidyl blue I
synthetic colorimetric reagent
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-[2-hydroxy-3-(2,4-dimethylphenylaminocarbonyl)-1-naphthylazobenzenesulfonic acid sodium salt, Magonsulfonate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
powder or crystals
metody
titration: suitable
kolor
dark violet
λmaks.
612 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].Cc1ccc(NC(=O)c2cc3ccccc3c(\N=N\c4cc(ccc4O)S([O-])(=O)=O)c2O)c(C)c1
InChI
1S/C25H21N3O6S.Na/c1-14-7-9-20(15(2)11-14)26-25(31)19-12-16-5-3-4-6-18(16)23(24(19)30)28-27-21-13-17(35(32,33)34)8-10-22(21)29;/h3-13,29-30H,1-2H3,(H,26,31)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b28-27+;
Klucz InChI
LKSHJHJGLORTGD-RXQWRGDBSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?