Kluczowe dokumenty
H58757
8-Hydroxy-5-quinolinesulfonic acid hydrate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO4S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.22 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.Oc1ccc(c2cccnc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H7NO4S.H2O/c11-7-3-4-8(15(12,13)14)6-2-1-5-10-9(6)7;/h1-5,11H,(H,12,13,14);1H2
Klucz InChI
WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Pre- and post-column reagent for fluorescence detection of metal ions.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Fenxi Huaxue, 20, 638-638 (1992)
Chem. Abstr., 117, 103167y-103167y (1992)
Journal of Chromatography A, 671, 121-121 (1994)