Merck
325333
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate
95%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH(OH)CH2SO3Na · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.59 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
mp
256 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
sulfonic acid
ciąg SMILES
O.[Na+].OC(CCl)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H7ClO4S.Na.H2O/c4-1-3(5)2-9(6,7)8;;/h3,5H,1-2H2,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
ZPFGAXXLEFTBEU-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
3-Chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate is a novel anionic agent.
Zastosowanie
3-Chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate was used:
  • to prepare negatively charged probe particles to investigate effect of nanoporosity of cellulosic fibers on their streaming potential and their interactions with cationic polyelectrolytes
  • to prepare surface-derivatized microcrystalline cellulose (MCC) particles having either a strong positive or a strong negative zeta potential
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Consequences of the nanoporosity of cellulosic fibers on their streaming potential and their interactions with cationic polyelectrolytes.
Hubbe MA, et al.
Cellulose, 14(6), 655-671 (2007)
Charge and the dry-strength performance of polyampholytes: Part 2. Colloidal effects.
Hubbe MA, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 301(1), 23-32 (2007)