Merck
721247
Sigma-Aldrich
2,2′-Diamino-4,4′-stilbenedicarboxylic acid
greener alternative
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
200-205 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
Nc1cc(ccc1\C=C\c2ccc(cc2N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H14N2O4/c17-13-7-11(15(19)20)5-3-9(13)1-2-10-4-6-12(16(21)22)8-14(10)18/h1-8H,17-18H2,(H,19,20)(H,21,22)/b2-1+
Klucz InChI
QEDSDXRFNGAJKN-OWOJBTEDSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Zastosowanie
2,2′-Diamino-4,4′-stilbenedicarboxylic acid is an organic linker and an amine-functionalized dicarboxylic acid. It can be used in the formation of metal-organic frameworks (MOFs) for the storage of hydrogen and the reduction of CO2.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enhancement of visible-light-driven CO 2 reduction performance using an amine-functionalized zirconium metal-organic framework
Sun M, et al.
Dalton Transactions, 47(3), 909-915 (2018)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
721247-500MG4061833239933