Key Documents
444650
2-Bromomethyl-anthraquinone
97%
Synonim(y):
MAQ-Br
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
203 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
BrCc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H9BrO2/c16-8-9-5-6-12-13(7-9)15(18)11-4-2-1-3-10(11)14(12)17/h1-7H,8H2
Klucz InChI
FCETXLHFBYOVCV-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?