Kluczowe dokumenty
226521
2-(Hydroxymethyl)anthraquinone
97%
Synonim(y):
2-Hydroxymethyl-9,10-anthracenedione
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
192-197 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform/methanol: 2%, clear to slightly hazy, colorless to yellow
grupa funkcyjna
hydroxyl
ketone
ciąg SMILES
OCc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O3/c16-8-9-5-6-12-13(7-9)15(18)11-4-2-1-3-10(11)14(12)17/h1-7,16H,8H2
Klucz InChI
JYKHAJGLEVKEAA-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?