123242
Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt monohydrate
97%
Synonim(y):
9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid sodium salt monohydrate, Sodium anthraquinone-2-sulfonate
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
zanieczyszczenia
4.0-6.0% water (Karl Fischer)
ciąg SMILES
O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H8O5S.Na.H2O/c15-13-9-3-1-2-4-10(9)14(16)12-7-8(20(17,18)19)5-6-11(12)13;;/h1-7H,(H,17,18,19);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
KHILLYASAGTPOI-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt monohydrate can be used as a redox indicator to enhance the sensitivity and selectivity of the DNA biosensor.
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3