Kluczowe dokumenty
A89502
Anthraflavic acid
technical grade, 90%
Synonim(y):
2,6-Dihydroxyanthraquinone, Anthraflavine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Formularz
powder
mp
>320 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc2C(=O)c3cc(O)ccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H8O4/c15-7-1-3-9-11(5-7)14(18)10-4-2-8(16)6-12(10)13(9)17/h1-6,15-16H
Klucz InChI
APAJFZPFBHMFQR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?