Merck
340014
Sigma-Aldrich
Anthrarufin
technical grade, 85%
Synonim(y):
1,5-Dihydroxyanthraquinone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.21
Beilstein:
1881718
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
technical grade
gęstość pary
8.3 (vs air)
Próba
85%
Formularz
solid
mp
279 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cccc2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)8-4-2-6-10(16)12(8)13(7)17/h1-6,15-16H
Klucz InChI
JPICKYUTICNNNJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Atsushi Furuta et al.
International journal of molecular sciences, 16(8), 18439-18453 (2015-08-12)
Hepatitis C virus (HCV) is an important etiological agent of severe liver diseases, including cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The HCV genome encodes nonstructural protein 3 (NS3) helicase, which is a potential anti-HCV drug target because its enzymatic activity is essential
Katarzyna Lech et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(14) (2020-07-19)
Effective analytical approaches for the identification of natural dyes in historical textiles are mainly based on high-performance liquid chromatography coupled with spectrophotometric detection and tandem mass spectrometric detection with electrospray ionization (HPLC-UV-Vis-ESI MS/MS). Due to the wide variety of dyes