Merck
409715
Sigma-Aldrich
6,11-Dihydroxy-5,12-naphthacenedione
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
350-351 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
Oc1c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c(O)c4ccccc14
InChI
1S/C18H10O4/c19-15-9-5-1-2-6-10(9)16(20)14-13(15)17(21)11-7-3-4-8-12(11)18(14)22/h1-8,19-20H
Klucz InChI
QECAURYYBPUIFF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Crystallographic analysis of 6,11-dihydroxy-5,12-naphthacenedione has been reported. Study indicates the presence of (3Z,3′Z)-3,3′-(ethane-1,2-diylidene)bis[isobenzofuran-1(3H)-one] as impurity.
Zastosowanie
6,11-Dihydroxy-5,12-naphthacenedione was used in the synthesis of a tetracene derivative, 5,6,11,12-tetrachlorotetracene. It was also used for the synthesis of (3Z,3′Z)-3,3′-(ethane-1,2-diylidene)bis[isobenzofuran-1(3H)-one]. It may be used for the following studies:
  • Synthesis of self-assembled, chair-shaped dirhenium(I) macrocyclic compounds.
  • Synthesis of half-sandwich Ir, Rh-based organometallic molecular boxes.
  • As ligand for the synthesis of supramolecular coordination complexes (SCCs).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Dibyendu Bhattacharya et al.
Inorganic chemistry, 49(22), 10264-10272 (2010-10-16)
Self-assembled, chair-shaped dirhenium(I) macrocyclic compounds featuring the two different bis-chelating quinone dianions (1, L = dhnq(2-); 2, L = dhaq(2-); H(2)dhnq = 6,11-dihydroxy-5,12-naphthacenedione; H(2)dhaq = 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone) that interface with two fac-Re(CO)(3) cores and a ditopic semirigid N-donor 1,4-bis(5,6-dimethylbenzimidazol-1-ylmethyl)naphthalene (L' =
Synthesis of rhenium-based M 2 LL'-type supramolecular coordination complexes from flexible ligands.
Shankar B, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 743, 109-113 (2013)
Ying-Feng Han et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(16), 3976-3984 (2010-04-08)
Reactions of [Cp*MCl(mu-Cl)](2) (M = Ir or Rh) with 6,11-dihydroxy-5,12-naphthacenedione (H(2)DHNA) in the presence of base, gave the corresponding binuclear complexes [Cp*(2)M(2)(mu-DHNA)Cl(2)] (M = Ir (1a); M = Rh (1b)), respectively. Treatment of 1a or 1b with bidentate ligands (L)
5, 6, 11, 12-Tetrachlorotetracene, a tetracene derivative with p-stacking structure: The synthesis, crystal structure and transistor properties.
Chi X, et al.
Organic Electronics, 9(2), 234-240 (2008)
(3Z, 3'Z)-3, 3'-(Ethane-1, 2-diylidene) bis [isobenzofuran-1 (3H)-one].
Ono K, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(9), 2118-2118 (2009)