Merck
565032
Sigma-Aldrich
1,4-Dihydroxy-2,6-dimethoxybenzene
97%
Synonim(y):
2,6-Dimethoxyhydroxyquinone
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H2(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
158-162 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C8H10O4/c1-11-6-3-5(9)4-7(12-2)8(6)10/h3-4,9-10H,1-2H3
Klucz InChI
GXAVBFNRWXCOPY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manickam Selvaraj et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(10), 3291-3299 (2019-02-20)
The major product, 2,3,5-trimethyl-1,4-benzophenone (TMB[double bond, length as m-dash]O), was synthesised by an eco-friendly liquid-phase oxidation of 2,3,6-trimethylphenol (TMP-OH) over Cu(ii)-containing propylsalicylaldimine (CSA) functionalized mesoporous solid catalysts, namely, CSASBA-15(0.2), CSASBA-15(0.1) and CSAMCM-41(0.2), synthesized using various amounts of copper in a
Firoz Shah et al.
Applied and environmental microbiology, 81(24), 8427-8433 (2015-10-04)
Ectomycorrhizal fungi play a key role in mobilizing nutrients embedded in recalcitrant organic matter complexes, thereby increasing nutrient accessibility to the host plant. Recent studies have shown that during the assimilation of nutrients, the ectomycorrhizal fungus Paxillus involutus decomposes organic