Merck
D171301
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,6-naphthalenedicarboxylate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C10H6(CO2CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.24
Beilstein:
987259
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
crystals
mp
187-193 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)OC
InChI
1S/C14H12O4/c1-17-13(15)11-5-3-10-8-12(14(16)18-2)6-4-9(10)7-11/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
GYUVMLBYMPKZAZ-UHFFFAOYSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)