Kluczowe dokumenty
D170305
1,4-Dimethylnaphthalene
95%
Synonim(y):
1,4-Dimethylnaphthalene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.613 (lit.)
bp
262-264 °C/751 mmHg (lit.)
mp
−18 °C (lit.)
gęstość
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H12/c1-9-7-8-10(2)12-6-4-3-5-11(9)12/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
APQSQLNWAIULLK-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D170305-250G | |
D170305-25G | 4061837709180 |
D170305-500G | |
D170305-5G | 4061833560488 |