N818
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic dianhydride
Synonim(y):
NTCDA
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
mp
>300 °C (lit.)
właściwości półprzewodników
N-type (mobility=0.003 cm2/V·s)
ciąg SMILES
O=C1OC(=O)c2ccc3C(=O)OC(=O)c4ccc1c2c34
InChI
1S/C14H4O6/c15-11-5-1-2-6-10-8(14(18)20-12(6)16)4-3-7(9(5)10)13(17)19-11/h1-4H
Klucz InChI
YTVNOVQHSGMMOV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Produkty
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.