Kluczowe dokumenty
687189
2-Methyl-3-butyn-2-amine
95%
Synonim(y):
1,1-Dimethylpropargylamine, 3-Amino-3-methyl-1-butyne
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
83.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4237
bp
79-80 °C/760 mmHg
gęstość
0.79 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(N)C#C
InChI
1S/C5H9N/c1-4-5(2,3)6/h1H,6H2,2-3H3
Klucz InChI
VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?