Kluczowe dokumenty
720356
3-Phenyl-2-propyn-1-amine hydrochloride
97%
Synonim(y):
3-Phenylpropargylamine hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
222-226 °C
grupa funkcyjna
amine
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.NCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H9N.ClH/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,8,10H2;1H
Klucz InChI
NOXMJZCFMAEDRF-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)