8.41522
1-Ethynylcyclohexanol
for synthesis
Synonim(y):
1-Ethynylcyclohexanol
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 hPa ( 50 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
solid
temp. samozapłonu
365 °C
siła działania
583 mg/kg LD50, oral (Rat)
973 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.3-8.7 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
tw
180 °C/1013 hPa
mp
30-32 °C
temp. przejścia
flash point 73 °C
rozpuszczalność
10 g/L
gęstość
0.976 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H12O/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h1,9H,3-7H2
Klucz InChI
QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.979
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup