Merck
130869
Sigma-Aldrich
1-Ethynylcyclopentanol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
HC≡CC5H8OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
tw
156-159 °C (lit.)
gęstość
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC1(CCCC1)C#C
InChI
1S/C7H10O/c1-2-7(8)5-3-4-6-7/h1,8H,3-6H2
Klucz InChI
LQMDOONLLAJAPZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Igor O Koshevoy et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(15), 6564-6567 (2012-04-04)
We report a homoleptic Au-Cu alkynyl cluster that represents an unexplored class of luminescent materials with stimuli-responsive photophysical properties. The bimetallic complex formulated as [Au(2)Cu(2)(C(2)OHC(5)H(8))(4)](n) efficiently self-assembles from Au(SC(4)H(8))Cl, Cu(NCMe)(4)PF(6), and 1-ethynylcyclopentanol in the presence of NEt(3). This compound shows
Yahya H Dallal Bashi et al.
International journal of pharmaceutics, 569, 118574-118574 (2019-07-29)
With a dapivirine-releasing vaginal ring having successfully completed late-stage clinical testing for HIV prevention and currently undergoing regulatory review, there is now growing interest in next-generation multipurpose prevention technologies that seek to combine antiretroviral and contraceptive drugs within a single
Produkty
Alkynes contain a highly versatile functional group that may be utilized for numerous reactions such as electrophilic additions of hydrogen, halogens, hydrogen halides, or water; metathesis; hydroboration; oxidative cleavage; C–C coupling; and cycloadditions