Merck
281239
Sigma-Aldrich
Diallyl carbonate
99%
Synonim(y):
węglan bis(prop-2-enylu)
About This Item
Wzór liniowy:
(H2C=CHCH2O)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
95-97 °C/60 mmHg (lit.)
gęstość
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CCOC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-5-9-7(8)10-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Klucz InChI
JKJWYKGYGWOAHT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diallyl carbonate is an acrylating agent. Allyl carbonates are widely employed in Tsuji-Trost allylation, generating carbanion, boronate, phosphide, amide and alkoxide, nucleophiles in situ and improving reaction rates over allyl acetate. Allyl carbonates are also of considerable interest for the intramolecular decarboxylative assymetric couplings.
Zastosowanie
Transesterification of diallyl carbonate with glycerol in the presence of a catalyst (Pd/PPh3), generates glycerol carbonate.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)