Merck
381381
Sigma-Aldrich
Allyl methyl carbonate
98%
Synonim(y):
Carbonic acid, methyl 2-propenyl ester, Methyl allyl carbonate, methyl prop-2-enyl carbonate
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2OCOOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
Beilstein:
1746960
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406 (lit.)
bp
59-60 °C/35 mmHg (lit.)
gęstość
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-4-8-5(6)7-2/h3H,1,4H2,2H3
Klucz InChI
YHLVIDQQTOMBGN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Employed in the Pd(0)-mediated synthesis of allyl aryl ethers and sulfides, and α,β-unsaturated carbonyls.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tetrahedron, 50, 10321-10321 (1994)
Tetrahedron, 42, 2971-2971 (1986)
Synlett, 725-725 (1992)