Kluczowe dokumenty
688827
trans-1-Phenyl-2-buten-1-one
technical, 80%
Synonim(y):
trans-Crotonophenone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19
Beilstein:
2039624
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
klasa czystości
technical
Próba
≥80% (GC)
80%
Formularz
liquid
grupa funkcyjna
ketone
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C=C\C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h2-8H,1H3/b6-2+
Klucz InChI
FUJZJBCWPIOHHN-QHHAFSJGSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?