Key Documents
M87509
3-Buten-2-one
contains 0.3-1.0% hydroquinone as stabilizer, technical grade, 90%
Synonim(y):
Methyl vinyl ketone, Vinyl methyl ketone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
gęstość pary
1.3 (vs air)
ciśnienie pary
310 mmHg ( 55 °C)
71 mmHg ( 20 °C)
Próba
90%
Postać
liquid
zawiera
0.3-1.0% hydroquinone as stabilizer
granice wybuchowości
15.64 %
zanieczyszczenia
<7% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
tw
81 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble
gęstość
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h3H,1H2,2H3
Klucz InChI
FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?