Merck
769525
Sigma-Aldrich
Yttrium fluoride
granular, ≤1 mm
Synonim(y):
Yttrium(III) fluoride
About This Item
Wzór liniowy:
YF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Formularz
granular
zanieczyszczenia
≤0.1% PBB (polybrominated biphenyls)
≤0.1% PBDE (polybrominated diphenyl ethers)
≤0.2% O (Oxygen)
wielkość cząstki
≤1 mm
<1 mm, coeff var ≥90%
gęstość
4.01 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Cd: ≤0.01%
Co: ≤0.001%
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
Hg: ≤0.1%
Mn: ≤0.001%
Pb: ≤0.1%
ciąg SMILES
F[Y](F)F
InChI
1S/3FH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Fluorki metali ziem rzadkich znajdują zastosowanie w powłokach antyrefleksyjnych. Są one również wykorzystywane w syntezie sond luminescencyjnych do bioobrazowania.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dual-Modality in Vivo Imaging Using Rare-Earth Nanocrystals With Near-Infrared to Near-Infrared (NIR-to-NIR) Upconversion Luminescence and Magnetic Resonance Properties
Zhou, J., et al.
Biomaterials, 31(12), 3287-3295 (2010)
Chemical processing for inorganic fluoride and oxyfluoride materials having optical functions
Fujihara, S. and Tokumo, K.
Journal of Fluorine Chemistry, 130(12), 1106-1110 (2009)