Kluczowe dokumenty
204609
Thallium(I) nitrate
99.999% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: thallium
mp
206 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Tl+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Tl/c2-1(3)4;/q-1;+1
Klucz InChI
FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Thallium(I) nitrate: Primarily used in the synthesis of other thallium compounds due to its reactivity and solubility. It finds applications in the production of special glasses where thallium improves the refractive index and density of the glass. Caution is advised in its use due to its high toxicity and potential environmental impact (Sigma-Aldrich, CAS 10102-45-1).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 3 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?