Merck
333212
Sigma-Aldrich
Thallium(I) carbonate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Thallous carbonate
About This Item
Wzór liniowy:
Tl2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.78
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: thallium
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
260-270 °C (dec.) (lit.)
gęstość
7.11 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Tl]OC(=O)O[Tl]
InChI
1S/CH2O3.2Tl/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
DASUJKKKKGHFBF-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Studies on the spermotoxicity of thallium carbonate in drinking water and its effect on the reproductive function of mice].
Q Y Wei
Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of preventive medicine], 21(3), 141-143 (1987-05-01)
[Experimental substantiation of maximum permissible concentration of thallium carbonate in environmental air].
A Kh Kamil'dzhanov
Gigiena i sanitariia, (5)(5), 8-10 (1993-05-01)
T S Thian et al.
Applied and environmental microbiology, 41(3), 724-728 (1981-03-01)
Gentamicin-thallous-carbonate (GTC) agar was formulated by Donnelly and Hartman (Appl. Environ. Microbiol. 35:576-581, 1978) to select for fecal streptococci in sewage and water samples. The present study was conducted to determine the usefulness of GTC agar for the enumeration of