Merck
184799
Sigma-Aldrich
5-Nitro-m-xylene-α,α′-diol
96%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H3(CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
94-96 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
nitro
ciąg SMILES
OCc1cc(CO)cc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c10-4-6-1-7(5-11)3-8(2-6)9(12)13/h1-3,10-11H,4-5H2
Klucz InChI
FTLFITNFXXERLN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Nitro-m-xylene-α,α′-diol was used to fabricate chemical sensor for detection of explosive 2,4,6-trinitrotoluene by planar integrated optical waveguide attenuated total reflection spectrometry.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)