Merck
252751
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
99%
Synonim(y):
3-Ethoxy-p-anisaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC6H3(OCH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
powder, crystals or chunks
mp
51-53 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCOc1cc(C=O)ccc1OC
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-10-6-8(7-11)4-5-9(10)12-2/h4-7H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
VAMZHXWLGRQSJS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde is a derivative of vanillin.
Zastosowanie
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde may be used to synthesize Compound of Designation red 10 binding (CDr10b) to investigate its role in neuroinflammatory diseases.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)