Kluczowe dokumenty
156051
1,1′-Thiocarbonyldiimidazole
technical grade, 90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.21
Beilstein:
609349
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
przydatność reakcji
reaction type: Carbonylations
mp
98-102 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thiourea
ciąg SMILES
S=C(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
Klucz InChI
RAFNCPHFRHZCPS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
A useful reagent in biochemical synthesis.
Reagent used for the deoxygenation of alcohols with tributyltin hydride and diols with lithium aluminum hydride.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Paweł Chochrek et al.
The Journal of organic chemistry, 72(14), 5276-5284 (2007-06-21)
1 alpha,25-Dihydroxyvitamin D3 (calcitriol, 1) is a bioregulator important for the treatment of various human metabolic diseases and biomedical research. Herein, we report an efficient diastereoselective approach to the key trans-hydrindane building block for calcitriol synthesis (2a) starting from the