Merck
88545
Sigma-Aldrich
1,1′-Thiocarbonyldiimidazole
≥95.0% (S)
Synonim(y):
TCDI
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.21
Beilstein:
609349
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (S)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Carbonylations
mp
98-102 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thiourea
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S=C(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
Klucz InChI
RAFNCPHFRHZCPS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • 1,1′-Thiocarbonyldiimidazole (TCDI) is generally used as a reagent to carry out the deoxygenation of vicinal diols by forming cyclic thionocarbonate in Corey-Winter alkene synthesis.
  • It is used as a reagent in the enantioselective total synthesis of (+)-hapalindole Q, 12-epi-fischerindole U and welwitindolinone A.
  • It is also used in the preparation of trithiocarbonates, xanthates, and dithiocarbamates as chain transfer agents for the reversible addition fragmentation chain transfer and macromolecular design (RAFT/ MADIX) polymerization.
Inne uwagi
Reagent for the synthesis of thioamides; Used in a modified Corey-Winter olefin synthesis; Preparation of thiocarbamates from alcohols which undergo radical reactions with Bu3SnH-AIBN
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
T.V. RajanBabu et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 1759-1759 (1989)
1, 1?-Thiocarbonyldiimidazole.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2001)
D.N. Harpp et al.
Tetrahedron Letters, 24, 4927-4927 (1983)
S. Hanessian et al.
Canadian Journal of Chemistry, 65, 1859-1859 (1987)
E. Vedejs et al.
Tetrahedron Letters, 3793-3793 (1973)