Merck
311022
Sigma-Aldrich
Di(2-pyridyl) thionocarbonate
98%
Synonim(y):
Di-2-pyridyl thionocarbonate, O,O-Di(2-pyridinyl) thiocarbonate, O,O-Di(pyridin-2-yl) carbonothioate, O,O′-Di(pyridin-2-yl) carbonothioate, Thiocarbonic acid di-O,O-(2-pyridyl) ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.26
Beilstein:
4314435
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
94-98 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
S=C(Oc1ccccn1)Oc2ccccn2
InChI
1S/C11H8N2O2S/c16-11(14-9-5-1-3-7-12-9)15-10-6-2-4-8-13-10/h1-8H
Klucz InChI
IKYOVSVBLHGFMA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Di-2-pyridyl thionocarbonate (DPT) was used in the synthesis of 10-des(carbamoyloxy)-10-isothiocyanatoporfiromycin. It was also used as a substitute of thiophosgene, a highly toxic agent, in the preparation of isothiocyanate.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
N Huh et al.
Bioconjugate chemistry, 7(6), 659-669 (1996-11-01)
Mitomycin C (1) is the prototypical bioreductive alkylating agent. Studies have shown that mitomycin C and its derivatives selectively alkylate guanine residues within di- and trinucleotide DNA sequences. This investigation sought to improve the selective DNA bonding properties of the
Mariarita Barone et al.
Molecular diversity, 17(3), 445-458 (2013-04-27)
The aim of this work was to evaluate the potential anti-inflammatory activity of eleven (5-15) new synthesized derivatives of benzo-thieno[3,2-d]pyrimidine on two cell models, namely human keratinocytes NCTC 2544 and mouse monocyte-macrophages J774. For the synthesis of test compounds an