Merck
937606
Sigma-Aldrich
Dipyridyl dithiocarbonate
≥95%
Synonim(y):
DPDTC, Ditiowęglan di-2-pirydylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8N2OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352142
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
kolor
off-white to yellow, to Beige
grupa funkcyjna
thioether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(SC1=NC=CC=C1)SC2=NC=CC=C2
InChI
InChI=1S/C11H8N2OS2/c14-11(15-9-5-1-3-7-12-9)16-10-6-2-4-8-13-10/h1-8H
Klucz InChI
BMMLAAKESBFUOH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ditiowęglan dipirydylu lub DPDTC, jak donosi laboratorium Lipshutz, jest skutecznym odczynnikiem sprzęgającym peptydy, który jest aktywny w szerokim zakresie substratów w łagodnych warunkach. Dodatkowo, ponieważ DPDTC jest funkcjonalnie podobny do tioestrów wykorzystywanych w biologicznym tworzeniu peptydów, może być stosowany w środowisku wodnym i pozwala uniknąć wielu niebezpiecznych produktów ubocznych i obaw związanych z bezpieczeństwem obecnych w wielu innych obecnych strategiach sprzęgania peptydów.
Cechy i korzyści
Działa w wodzie
Szeroki zakres substratów
Możliwość stosowania w łagodnych warunkach
Unika niebezpiecznych odczynników sprzęgających
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)