Merck
341673
Sigma-Aldrich
1,1′-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
163-166 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thiourea
ciąg SMILES
O=C1C=CC=CN1C(=S)N2C=CC=CC2=O
InChI
1S/C11H8N2O2S/c14-9-5-1-3-7-12(9)11(16)13-8-4-2-6-10(13)15/h1-8H
Klucz InChI
KXMMNJQMGILZDB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,1′-tiokarbonyldi-2(1H)-pirydon został użyty do przygotowania:
  • tioanalogi tiomoczników
  • sulforafan
  • 2-furan-2-ylo-3-hydroksy-6-izotiocyjanato-chromen-4-on
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Clifford Conaway et al.
Cancer research, 65(18), 8548-8557 (2005-09-17)
We have shown previously that naturally occurring isothiocyanates derived from cruciferous vegetables and their N-acetylcysteine conjugates inhibit lung adenoma formation induced by tobacco carcinogens in A/J mice at the post-initiation stage. The tumor-inhibitory activity by these compounds is linked with
Sun-Young Jang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(15), 3881-3883 (2004-07-01)
A series of 4-arylpiperazin-1-yl-3-phenyloxazolidin-2-one derivatives with diversification of the N-substituents such as methylene O-linked heterocycles, thioamide, dithiocarbamate, thiourea, and thiocarbamate were synthesized and evaluated as antibacterial agents. Their in vitro activities (MIC) were evaluated against MRSA and VRE resistant Gram-positive
Andrey S Klymchenko et al.
The journal of physical chemistry. B, 112(38), 12050-12055 (2008-09-05)
Herein, the efficient interaction of an environment-sensitive fluorophore that undergoes excited-state intramolecular proton transfer (ESIPT) with DNA has been realized by conjugation of a 3-hydroxychromone (3HC) with polycationic spermine. On binding to a double-stranded DNA (dsDNA), the ratio of the