Kluczowe dokumenty
115150
Thiophosgene
Synonim(y):
Thiocarbonyl chloride
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4 (vs air)
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Carbonylations
współczynnik refrakcji
n20/D 1.548 (lit.)
bp
70-75 °C (lit.)
gęstość
1.50 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(Cl)=S
InChI
1S/CCl2S/c2-1(3)4
Klucz InChI
ZWZVWGITAAIFPS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?