Merck
748684
Sigma-Aldrich
Phosgene solution
15 wt. % in toluene
Synonim(y):
Chlorek karbonylu, Phosgen, Tlenochlorek węgla
About This Item
Wzór liniowy:
COCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.92
Beilstein:
1098367
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
15 wt. % in toluene
gęstość
0.924 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4
Klucz InChI
YGYAWVDWMABLBF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Phosgene is used as a reagent in organic synthesis for various reactions such as carbonylation reaction and synthesis of isocyanates. Phosgene is formed during the free radical induced degradation of chlorinated hydrocarbons. Determination of phosgene in air samples using thermal desorption (TD) followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) has been reported.
Zastosowanie
Phosgene solution (15 wt. % in toluene) has been used to synthesize the following peptide monomers:
  • γ-(4-propargyloxybenzyl)-L-glutamic acid N-carboxyanhydride (POB-L-Glu-NCA)
  • γ-(4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl)-L-glutamate N-carboxyanhydride (DMNB-L-Glu-NCA)
  • γ-(4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl)-D-glutamate N-carboxyanhydride (DMNB-D-Glu-NCA)
  • 2-nitrobenzyl(4-vinylphenyl)carbamate
Phosgene solution may be used in the synthesis of:
  • sulfonyl chlorides
  • Fmoc (Fluorenylmethyloxycarbonyl chloride)-taurylsulfonyl chloride
  • O-benzyl-L-serine carboxyanhydrides
Opakowanie
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informacje prawne
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A kinetic study of the hydrolysis of phosgene in aqueous solution by pulse radiolysis.
Mertens R, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 33(12), 1259-1261 (1994)
The effect of side-chain functionality and hydrophobicity on the gene delivery capabilities of cationic helical polypeptides.
Zhang R, et al.
Biomaterials, 35(10), 3443-3454 (2014)
Yanbing Lu et al.
ACS macro letters, 1(4), 441-444 (2013-01-30)
O-benzyl-L-serine carboxyanhydrides were synthesized via diazotization of O-benzyl-L-serine with sodium nitrite in aqueous sulfuric acid solution followed by cyclization of the resulting serine-based α-hydroxy acid with phosgene. Degradable, water-soluble poly(α-hydroxy acids) bearing pendant hydroxyl groups were readily prepared under mild
An Efficient Synthesis of N-Protected b-Amino-ethanesulfonylchlorides: Versatile Building Blocks for the Synthesis of Oligopeptidosulfonamides.
Brouwer AJ, et al.
Synthesis, 2000, 1579=84-1579=84 null
UV?responsive degradable polymers derived from 1?(4?aminophenyl) ethane?1, 2?diol.
Ma L, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 53(9), 1161-1168 (2015)