192171
DL-Alaninol
98%
Synonim(y):
(±)-2-Amino-1-propanol
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]/D +1.0 to −1.0°
współczynnik refrakcji
n20/D 1.450 (lit.)
tw
173-176 °C (lit.)
gęstość
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(N)CO
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3
Klucz InChI
BKMMTJMQCTUHRP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- N6-α-(I-hydroxypropyl) lysine
- diastereomers of DL-β-amino alcohols
- enantiopure and racemic samples of 2-methyl-N-tosylaziridine
- (±)-3-(5-dimethylcarbamoyl-pent-1-enyl)-N-(2-hydroxy-1-methyl-ethyl)benzamide
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter