Merck
238864
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol
97%
Synonim(y):
(+)-Isopropanolamine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.11
Beilstein:
1718868
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
2.6 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +18°, c = 1.8 in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4437 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
gęstość
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
C[C@H](O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m0/s1
Klucz InChI
HXKKHQJGJAFBHI-VKHMYHEASA-N
Opis ogólny
(S)-(+)-1-amino-2-propanol jest chiralnym aminoalkoholem.
Zastosowanie
(S)-(+)-1-amino-2-propanol może być użyty do przygotowania S-(+)-1-(2,3-naftalimido)-2-propanolu.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Highly Enantioselective asymmetric hydrogenation of a-phthalimide ketone: an efficient entry to enantiomerically pure amino alcohols.
Lei A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(6), 1626-1627 (2004)
S-(+)-1-Methyl-2-(2, 3-naphthalimido) ethyl Trifluoromethanesulfonate as a Fluorescence Chiral Labeling Reagent for Carboxylic Acid Enantiomers.
Yasaka Y, et al.
Analytical Sciences, 11(2), 295-297 (1995)
D Catone et al.
The Journal of chemical physics, 127(14), 144312-144312 (2007-10-16)
Valence band and C 1s core-level photoelectron spectra of S-(+)-2-amino-1-propanol (alaninol) and S-(+)-1-amino-2-propanol (isopropanolamine) have been studied by means of synchrotron radiation photoelectron spectroscopy in gas phase. The alaninol, the reduced derivative of the alanine, is a good test system
Global Trade Item Number
SKUGTIN
238864-1G4061838787187
238864-5G4061838787194