8.14674
2-Mercaptobenzothiazole
for synthesis
Synonim(y):
2-Mercaptobenzothiazole
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.000003 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (acidimetric)
Formularz
solid
temp. samozapłonu
465 °C
siła działania
1680 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
15 % (v/v)
pH
7 (25 °C, 0.12 g/L in H2O)
bp
>260 °C (decomposes)
mp
180-183 °C
temp. przejścia
flash point 243 °C
rozpuszczalność
0.12 g/L
gęstość
1.42 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
390 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[s]1c2c([nH][c]1=S)cccc2
InChI
1S/C7H5NS2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9)
Klucz InChI
YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
<li><strong>Badania DFT 2-merkaptobenzotiazolu i 2-merkaptobenzimidazolu jako inhibitorów korozji miedzi:</strong> W niniejszej pracy zbadano adsorpcję MBT i MBI na Cu(111) za pomocą badań DFT, podkreślając ich zastosowania w hamowaniu korozji ().</li> </ul>.
Komentarz do analizy
Melting range (lower value): ≥ 176 °C
Melting range (upper value): ≤ 181 °C
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
392.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
200 °C - closed cup