Merck
GF04642332
Zinc
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, high purity 99.999%
Synonim(y):
ZN006030
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141750
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
1 mmHg ( 487 °C)
Próba
99.999%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 046-423-32
rezystywność
5.8 μΩ-cm, 20°C
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
gęstość
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
FlameEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Pyr. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
Zinc powder, 5 max. part. size (micron), weight 100 g, min. particle size 1 micron
GF67222111
Zinc
Zinc puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.9%, granular
Sigma-Aldrich
31653
Zinc
Zinc metal NIST® SRM 683
NIST683
Zinc metal