Merck
GF52825743
Zinc
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99.9%
Synonim(y):
ZN006040
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141750
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
1 mmHg ( 487 °C)
Próba
99.9%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 528-257-43
rezystywność
5.8 μΩ-cm, 20°C
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
tw
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
gęstość
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
FlameEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Pyr. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Zinc granular for analysis, particle size about 3-8 mm EMSURE® ISO
Supelco
1.08780
Zinc