Merck
W424601
Sigma-Aldrich
Triethylamine
≥99.5%
Synonim(y):
N,N-Diethylethanamine
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.19
Numer FEMA:
4246
Beilstein:
605283
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
11.023
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
51.75 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
593 °F
okres trwałości
5 yr
granice wybuchowości
8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
gęstość
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fishy
ciąg SMILES
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Triethylamine may be used as a test volatile organic compound (VOC) in studies of the development of sensors for detecting VOCs.
Zastosowanie
  • Novel hybrid thiazoles, bis-thiazoles linked to azo-sulfamethoxazole: Synthesis, docking, and antimicrobial activity.: This study showcases the synthesis of hybrid thiazoles linked to azo-sulfamethoxazole, employing triethylamine in the reaction process, highlighting its role in antimicrobial applications (Salem et al., 2024).
  • Spirocyclic rhodamine B benzoisothiazole derivative: a multi-stimuli fluorescent switch manifesting ethanol-responsiveness, photo responsiveness, and acidochromism.: This research demonstrates a spirocyclic rhodamine derivative acting as a multi-stimuli-responsive fluorescent switch, where triethylamine plays a critical role in the synthesis process (Battula et al., 2023).
  • Para-Substituted Thiosemicarbazones as Cholinesterase Inhibitors: Synthesis, In Vitro Biological Evaluation, and In Silico Study.: This paper reports on the synthesis of para-substituted thiosemicarbazones where triethylamine is employed as a base, evaluating their potential as cholinesterase inhibitors (Khan et al., 2023).
  • Separation and purification of quinolyridine alkaloids from seeds of Thermopsis lanceolata R. Br. by conventional and pH-zone-refining counter-current chromatography.: This study involves the use of triethylamine in the pH-zone-refining counter-current chromatography technique to separate and purify specific alkaloids, illustrating its utility in advanced separation methodologies (Ning et al., 2023).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Porphyrins-based opto-electronic nose for volatile compounds detection.
Di Natale C, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 65(1), 220-226 (2000)
Sumanta Kumar Padhi et al.
Inorganic chemistry, 51(15), 8091-8102 (2012-07-26)
Cyclometalated ruthenium complexes having C(^)N and N(^)C type coordinating ligands with NAD(+)/NADH function have been synthesized and characterized by spectroscopic methods. The variation of the coordinating position of σ-donating carbon atom leads to a drastic change in their properties. Both
Kai Morino et al.
Scientific reports, 5, 8953-8953 (2015-05-21)
Well-trained clinicians may be able to provide diagnosis and prognosis from very short biomarker series using information and experience gained from previous patients. Although mathematical methods can potentially help clinicians to predict the progression of diseases, there is no method
Hannah Coyle et al.
The American journal of geriatric psychiatry : official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry, 23(4), 335-359 (2014-07-08)
The aim of this study was to assess the efficacy of cognitive training, specifically computerized cognitive training (CCT) and virtual reality cognitive training (VRCT), programs for individuals living with mild cognitive impairment (MCI) or dementia and therefore at high risk
André R Fajardo et al.
Biomacromolecules, 15(7), 2691-2700 (2014-05-27)
Despite a growing interest in amphiphilic polysaccharide-based diblock copolymers as functional polymeric drug delivery nanosystems, biologically relevant sulfated glycosaminoglycan systems were not yet investigated. Here, we report the synthesis and the self-assembly properties in water of chondroitin sulfate-b-poly(lactic acid) (CS-b-PLA(n)).