Merck
W313009
Sigma-Aldrich
Butylamine
≥99%
Synonim(y):
1-Aminobutane, n-Butylamine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.14
Numer FEMA:
3130
Beilstein:
605269
Numer WE:
Nr Rady Europy:
524
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
11.003
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
68 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
594 °F
granice wybuchowości
9.8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
gęstość
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fishy; meaty
ciąg SMILES
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Butylamine has been identified as one of the volatile flavor constituents in black fermented garlic wine, fermented egg and fish protein concentrate (FPC).
Zastosowanie
  • Characteristics of Purified Horse Oil by Supercritical Fluid Extraction with Different Deodorants Agents.: This study explores the purification of horse oil using supercritical fluid extraction, focusing on the effectiveness of various deodorant agents including butylamine. The research demonstrates the potential of butylamine in enhancing the quality and usability of horse oil in food and pharmaceutical applications (Anneke et al., 2024).
  • A divergent one-pot thiol-Michael strategy to create β-thiophene-fused porphyrins.: This paper presents a novel one-pot thiol-Michael addition strategy to synthesize β-thiophene-fused porphyrins. The use of butylamine in the reaction demonstrates its utility in organic synthesis and potential applications in developing new materials for electronic and photonic devices (Singh et al., 2024).
  • Strain engineering improves the photovoltaic performance of carbon-based hole-transport-material free CsPbIBr(2) perovskite solar cells.: This study enhances the performance of perovskite solar cells through strain engineering. Butylamine is utilized in the process, showcasing its application in improving the efficiency of renewable energy technologies (He et al., 2024).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Volatile constituents of fish protein concentrate.
Wick EL, et al.
Journal of Food Science, 32(4), 365-370 (1967)
Change in flavor components of black-fermented garlic wine according to the type of chips during the manufacturing process.
Kim GH, et al.
Journal of Food Hygiene and Safety, 29(1), 73-77 (2014)
Egg and egg product flavor.
Maga JA.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 30(1), 9-14 (1982)
Gilles B Desmet et al.
The Journal of organic chemistry, 80(17), 8520-8529 (2015-08-19)
The aminolysis of three differently α-substituted γ-thiolactones (C4H5OSX, X = H, NH2, and NH(CO)CH3) is modeled based on CBS-QB3 calculated free energies corrected for solvation using COSMO-RS. For the first time, quantitative kinetic and thermodynamic data are provided for the
Paul A Nguewa et al.
Journal of inorganic biochemistry, 99(3), 727-736 (2005-02-15)
We have evaluated the cytotoxic properties against the protozoan Leishmania infantum of four water soluble cationic trans-Pt(II)Cl(2) compounds containing as inert groups NH3 and piperazine (1), 4-picoline and piperazine (2), n-butylamine and piperazine (3), and NH3 and 4-piperidino-piperidine (4). The
Protokoły
Separation of Propylamine; Butylamine; Pentylamine; Hexylamine; Heptylamine; Octylamine; Nonylamine; Decylamine
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W313009-20KG
W313009-20KG-K4061838181909
W313009-8KG
W313009-1KG
W313009-1KG-K4061838257673
W313009-4KG
W313009-4KG-K4061838108111
W313009-800G
W313009-8KG-K
W313009-SAMPLE
W313009-SAMPLE-K4061838192806