Merck
901741
Sigma-Aldrich
Bis(triphenyl-λ5-phosphanylidene)ammonium hydrogendifluoride
greener alternative
Synonim(y):
PNP+[FHF]-, Fluorowodorek trifenylo((trifenylo-fosfaneylideno)amino)fosfoniowy, Sól bifluorkowa katalizatora SuFEx, [Ph3P=N-PPh3]+[HF2]-
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H31F2NP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
577.58
Kod UNSPSC:
12352101
Próba
≥95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności katalitycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Sól bifluorkowa zgłoszona przez K. Barry'ego Sharplessa i współpracowników jako katalizator wymiany fluorku siarki(VI) (SuFEx) w reakcjach polikondensacji AA-BB w celu przygotowania polisulfonianów o zróżnicowanej strukturze, wąskiej polidyspersyjności oraz doskonałej stabilności termicznej i hydrolitycznej. Fluorki bisalkilosulfonylu, monomery AA, zostały przygotowane z fluorku etenosulfonylu (746959) i amin/anilin, natomiast etery bis(t-butylodimetylosililowe) bisfenoli, monomery BB, zsyntetyzowano z chlorku tert-butylodimetylosililowego (190500) i bisfenoli. Zmiana amin, anilin i bisfenoli skutkuje różnymi szkieletami polimerowymi, w tym zawierającymi ortogonalne łańcuchy boczne do modyfikacji po polimeryzacji (np. przez CuAAC). Reakcja jest podatna na zwiększenie skali.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bing Gao et al.
Nature chemistry, 9(11), 1083-1088 (2017-10-25)
Polysulfates and polysulfonates possess exceptional mechanical properties making them potentially valuable engineering polymers. However, they have been little explored due to a lack of reliable synthetic access. Here we report bifluoride salts (Q
Hua Wang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 56(37), 11203-11208 (2017-08-10)
The SuFEx-based polycondensation between bisalkylsulfonyl fluorides (AA monomers) and bisphenol bis(t-butyldimethylsilyl) ethers (BB monomers) using [Ph
Global Trade Item Number
SKUGTIN
901741-100MG4061835504626
901741-250MG4061835504633