Merck
901762
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamino)sulfonium bifluoride
greener alternative
Synonim(y):
(Me2N)3S+[FHF], Bifluoride salt SuFEx catalyst
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H19F2N3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.30
Kod UNSPSC:
12352101
Formularz
powder or solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Fluorinations
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Zastosowanie
Bifluoride salt reported by K. Barry Sharpless and colleagues as a powerful catalyst for the sulfur(VI) fluoride exchange (SuFEx) reaction between aryl silyl ethers and aryl fluorosulfates or alkyl sulfonyl fluorides. Superior to organosuperbases DBU and BEMP, tris(dimethylamino)sulfonium bifluoride enables low catalyst loading (0.05 mol%) for preparation of polysulfates and polysulfonates with high molecular weight and narrow polydispersity. Reaction is amenable to scale up.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hua Wang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 56(37), 11203-11208 (2017-08-10)
The SuFEx-based polycondensation between bisalkylsulfonyl fluorides (AA monomers) and bisphenol bis(t-butyldimethylsilyl) ethers (BB monomers) using [Ph