Kluczowe dokumenty
250600
Tris(dimethylamino)sulfonium difluorotrimethylsilicate
technical grade
Synonim(y):
TAS-F, TASF, Tris(dimethylamino)sulfur trimethylsilyl difluoride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: reductant
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si-](C)(C)(F)F.CN(C)[S+](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3S.C3H9F2Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6;1-6(2,3,4)5/h1-6H3;1-3H3/q+1;-1
Klucz InChI
JMGVTLYEFSBAGJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It can also be used
- To synthesize deoxyfluoro sugars by reacting with trifluoromethanesulfonyl derivatives of partially protected sugars.
- As a reagent for the fluorination of hydroxyl-containing compounds.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?