Merck
ALD00613
Sigma-Aldrich
PSI2
Synonim(y):
Ψ2, 2-(Perfluorophenoxy)-1,3,2-dithiaphospholane 2-sulfide, Achiral phosphorus-sulfur Incorporation reagent
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4F5OPS3
Masa cząsteczkowa:
338.28
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Postać
powder
Poziom jakości
mp
94-97 °C
Zastosowanie
PSI2 is a stable and sustainably prepared P(V) reagent developed by the Baran Lab for the synthesis of phosphorodithioate oligonucleotides. The phosphorodithioate linkages afforded by PSI2 are effectively cleaved by RNAse-H while remaining stable to nucleases, and can be formed rapidly in high yield. The synthetic methodology accessed by PSI2 and other PSI reagents (see ALD00602 and ALD00604) allows at will installation of a greater diversity of linkages to DNA and other nucleotides with comparable performance to existing state-of-the-art P(III) based reagents. The resulting compounds have applications in gene-based therapeutics such as antisense oligonucleotides (ASOs).
Learn more about PI and PSI reagents
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Odczynniki PI i PSI to platforma odczynników na bazie fosforanów do fosforylacji i fosfotiolacji nukleotydów i peptydów opracowana przez laboratorium Barana.